Documenti fondamentali
208922
Sigma-Aldrich
Ethyl acetohydroxamate
greener alternative
97%
Sinonimo/i:
Ethyl N-hydroxyacetimidate, Ethyl acetohydroximate
Scegli un formato
10 G
73,20 €
50 G
295,00 €
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
73,20 €
50 G
295,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C(=NOH)OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Beilstein:
1700260
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punteggio alternativa più verde
old score: 6
new score: 5
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
55-58 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23-25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
oxime
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3-7-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Enhanced Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Applicazioni
Ethyl acetohydroxamate was used in the synthesis of:
  • O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines[1]
  • hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides[2]
  • ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate[3]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 40, 3769-3769 (1984)
J Stanek et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(8), 1339-1344 (1992-04-17)
1-Amino-3-(aminooxy)-2-propanol (6a) has been synthesized and found to inhibit rat liver ornithine decarboxylase (ODC) with an IC50 in the nanomolar range. Compound 6a served as a basis for the design of new enzyme inhibitors, which led to the identification of
Sigmatropic Rearrangements of 2, 4-Dinitrophenyl Oximes.
Boyle PH, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 67-79 (2003)
Synthesis and some properties of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines.
Y Tamura et al.
The Journal of organic chemistry, 38(6), 1239-1241 (1973-03-23)
Synthesis of 4-hydroxy-4, 5-dihydro-1, 2, 4-triazol-5-ones.
Ikizler AA and Sancak K.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 123(3), 257-263 (1992)