202983
Cerium(III) chloride heptahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerous chloride heptahydrate
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.