202312
Poly(propylene glycol)
average Mn ~725
Sinonimo/i:
PPG, Poly(propylene oxide)
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
PM
average Mn ~725
contiene
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
Viscosità
115 cSt(25 °C)(lit.)
Indice di ossidrile
147 mg KOH/g
Solubilità
water: miscible (completely)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Recycling of waste materials: Utilization of propylene glycol in the recycling of waste poly(vinyl chloride) to enhance the mechanical properties of new polymer composites (Hilary et al., 2021).
- Dental composite improvement: Enhancement of dental composites′ conversion rates through the use of poly(propylene glycol) and urethane dimethacrylates, while also examining cytocompatibility (Walters et al., 2016).
- 3D printing of scaffolds: Use of poly(propylene fumarate) and propylene glycol in 3D printing of resorbable tissue engineering scaffolds, demonstrating innovation in medical applications (Childers et al., 2015).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
445.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
229.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?