Documenti fondamentali
455024
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diacrylate
average Mn ~800, contains 100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
Poly(propylene oxide) diacrylate
Scegli un formato
250 ML
42,00 €
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
42,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO(OC3H6)nO2CCH=CH2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
PM
average Mn ~800
Livello qualitativo
contiene
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.452
Densità
1.01 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C3H8O2/c1-2-3(4)5;4-2-1-3-5/h2H,1H2,(H,4,5);4-5H,1-3H2
TXHCDEYHZPHRAC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chueh-Yu Wu et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-06)
The ability to create uniform subnanoliter compartments using microfluidic control has enabled new approaches for analysis of single cells and molecules. However, specialized instruments or expertise has been required, slowing the adoption of these cutting-edge applications. Here, we show that