Documenti fondamentali
201731
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Sinonimo/i:
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Formula condensata:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
786.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
λmax
376 nm
534 nm (2nd)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)