201650
Fluorescamina
98%
Sinonimo/i:
4-fenilspiro-[furan-2(3H),1-ftalan]-3,3′-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
153-157 °C (lit.)
λmax
306 nm
Stringa SMILE
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?