200999
12-Bromododecanoic acid
97%
Sinonimo/i:
12-Bromolauric acid
Saggio
97%
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H23BrO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11H2,(H,14,15)
YYKBWYBUCFHYPR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)