Documenti fondamentali
199265
Sigma-Aldrich
4-(Ethylthio)benzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5SC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
145-147 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
LDYCQBKCUOVGDA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Ethylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)