Documenti fondamentali
196908
Sigma-Aldrich
Perfluoroglutaric acid
97%
Sinonimo/i:
Hexafluoroglutaric acid
About This Item
Formula condensata:
HOOC(CF2)3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.06
Beilstein:
1801049
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
134-138 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C5H2F6O4/c6-3(7,1(12)13)5(10,11)4(8,9)2(14)15/h(H,12,13)(H,14,15)
CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)