196495
2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Methoxysalicylic acid
Scegli un formato
40,20 €
Prezzo di listino80,40 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
40,20 €
Prezzo di listino80,40 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
147-150 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?