196436
(1R)-(−)-Fenchone
≥98%
Sinonimo/i:
(−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]24/D −50.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
192-194 °C (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
151.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?