195928
3-(4-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. ebollizione
152 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C17H18O2/c1-17(2,3)14-7-9-15(10-8-14)19-16-6-4-5-13(11-16)12-18/h4-12H,1-3H3
YZIHNHLGGMSWAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?