Documenti fondamentali
194166
Sigma-Aldrich
Metanolo-d4
"100%", ≥99.96 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeutero-metanolo
About This Item
Formula condensata:
CD3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.07
Beilstein:
1733278
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.96 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-99 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Metanolo-D4 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sigma-Aldrich
1.06028
Metanolo-D4
Pyridine-d5 "100%", ≥99.96 atom % D
Sigma-Aldrich
177970
Pyridine-d5
Cloroformio-d "100%", 99.95 atom % D
Sigma-Aldrich
151858
Cloroformio-d
Antithrombotic Phenolics from the Stems of Parthenocissus tricuspidata Possess Anti-inflammatory Effect.
Nguyen PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(6), 1763-1763 (2014)
Haoyue Zhang et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 508, 179-184 (2020-05-23)
To validate a liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for the measurement of glycosaminoglycans (GAGs) in plasma and serum. To establish plasma, cerebrospinal fluid (CSF) and urine reference intervals. To compare GAGs in serum with that in urine and CSF
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH