Documenti fondamentali
193283
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-tert-butylphenol
98%
Scegli un formato
10 G
72,70 €
72,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
72,70 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H3(NH2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
72,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,11H2,1-3H3
RPJUVNYXHUCRMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Amino-4-tert-butylphenol can be used as a reactant to prepare:
  • 4-tert-butyl-2-[(pyridylmethylene)amino]phenol intermediates, which are used to synthesize biologically important 2-(pyridyl)benzoxazole derivatives.[1]
  • Prolinamide phenols, as efficient hydrophobic organocatalysts for direct asymmetric aldol reaction aldehydes and ketones in water.[2]
  • N-(2-hydroxy-4-tert-butylphenyl)-acetamide, a key intermediate to prepare uranylsalophene derivatives which can be used as selective receptors in anion sensitive membrane sensors.[3]
  • Poly(2-amino-4-tert-butylphenol) [poly(2A-4TBP)] by electrochemical or chemical oxidative polymerization reaction.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Neutral anion receptors: synthesis and evaluation as sensing molecules in chemically modified field effect transistors.
Antonisse MMG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(26), 9034-9038 (1997)
Rationally designed 4-phenoxy substituted prolinamide phenols organocatalyst for the direct aldol reaction in water.
Zhang S-P, et al.
Tetrahedron Letters, 50(11), 1173-1176 (2009)
Synthesis of 2-(2-, 3-, and 4-pyridyl) benzoxazoles by the reaction of phenolic Schiff bases with thianthrene cation radical.
Park MS, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 39(6), 1279-1282 (2002)
The chemical and electrochemical oxidative polymerization of 2-amino-4-tert-butylphenol
Abidi M, et al.
Electrochimica Acta, 212, 958-965 (2016)
Rationally designed 4-phenoxy substituted prolinamide phenols organocatalyst for the direct aldol reaction in water
Z Shu-peng, et al.
Tetrahedron Letters, 50(11), 1173-1176 (2009)