144908
2-Amino-4-methylphenol
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-p-cresol, 2-Hydroxy-5-methylaniline, 3-Amino-4-hydroxytoluene
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
133-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?