Documenti fondamentali
155640
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride
Scegli un formato
25 G
207,00 €
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
207,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.63
Beilstein:
3689447
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impurezze
~10% NH4Cl
Punto di fusione
300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1cc(N)sn1
InChI
1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H
ZRTGHKVPFXNDHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Used for pharmacological studies as a precursor for:
  • MMP12 inhibitors
  • Aurora kinase inhibitors
  • N-Heterocyclic indolyl glyoxylamides as anticancer agents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)