193038
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.287 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?