Documenti
192724
Sigma-Aldrich
Idruro di diisobutilalluminio
25 wt. % in toluene
Sinonimo/i:
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.22
Beilstein:
4123663
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
25 wt. % in toluene
Densità
0.846 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La soluzione di idruro di diisobutilalluminio è un agente riducente forte utilizzato per convertire gli esteri arilproprionici nei corrispondenti alcoli propargilici.
L′idruro di diisobutilalluminio viene comunemente usato come agente riducente nella riduzione di un estere alla corrispondente aldeide.
Applicazioni
La soluzione di idruro di diisobutilalluminio (25% in peso in toluene) è stata usata per la riduzione delle imidi:
  • N
  • -(cis-2-vinilcicloesil)succinimide a 1-(cis-2-vinilcicloesil)-5-idrossi-2-pirrolidinone
  • N-(but-4-en-1-il)-2(E)-(carbetossimetilidene)-5-osso-pirrolidina a N-(but-4-en-1-il)- 2(E)-(carbetossimetilidene)-5-idrossipirrolidina
  • N-(ept-1-en-4-il)-2(E)-(carbetossimetilidene)-5-osso-pirrolidina a N-(ept-1-en-4-il)-2(E)-(carbetossimetilidene)-5-idrossipirrolidina
  • N-(cis-2-viniicicloesil-2-(carbetossimetilidene)-5-ossopirrolidina a rel-(3aR,SS,5aS,SaR)-1( E)-(carbetossimetilidene)-5-(formilossi)dodecaidropirrolo[1,2-a]chinolina
Utilizzato nella debrominazione riduttiva degli alchil bromuri secondari catalizzata da Pd. O-debenzilazione e apertura dell′anello di furanosidi perbenzilati. Comoda generazione in situ di HZrCp2Cl da ZrCp2Cl2 e DIBAL-H.
Confezionamento
Il flacone Sure/Seal da 25 g è consigliato come flacone monouso. È probabile che perforazioni ripetute determino una riduzione delle prestazioni del prodotto.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Preparation of arylpropiolate esters from trichlorocyclopropenium cation and elaboration of the esters to unsymmetrical 1, 4-pentadiyn-3-ones and unsymmetrical tellurapyranones
Wadsworth, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 3662-3668 (1987)
Vinylogous N-acyliminium ion cyclizations: application to the synthesis of depentylperhydrogephyrotoxin.
Hart DJ
The Journal of Organic Chemistry, 46(2), 367-373 (1981)
Chemoselective Reduction of Esters to Aldehydes by Potassium Diisobutyl-t-butoxyaluminum Hydride (PDBBA).
Chae MJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(12), 2517-2517 (2007)
Y Kitade et al.
Nucleic acids symposium series, (27)(27), 107-108 (1992-01-01)
Reaction of purine nucleosides, such as 2',3'-isopropylideneinosine (1a) and 2',3'-isopropylideneadenosine (1c), with diisobutylaluminum hydride (DIBAL) in dry tetrahydrofurane resulted in the formation of the corresponding 9-(2',3'-isopropylideneribity)purines (2) in good yields. Oxidation of the ribityl derivatives (2) with NalO4 and subsequent
J Marco-Contelles et al.
Carbohydrate research, 335(1), 63-70 (2001-09-13)
The reaction of DIBALH with bis(heteroannulated)-pyranosides containing the perhydrofuro[2,3-b]pyran moiety is described. The hydride attack at the anomeric carbon (C-9a) resulted in the exclusive tetrahydrofuran ring opening. The selectivity of this reaction has been evaluated as other benzylidene acetals built