191353
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
99%
Scegli un formato
23,94 €
Prezzo di listino34,20 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
23,94 €
Prezzo di listino34,20 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
93-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?