189790
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
solid
Punto di fusione
99-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?