Documenti fondamentali
188735
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
98%
Scegli un formato
5 G
17,85 €
17,85 €
Prezzo di listino35,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
17,85 €
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
17,85 €
Prezzo di listino35,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
79-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Dichlorobenzyl alcohol was used in the preparation of 3,5-dichlorophenylacetonitrile via reaction with boiling SOCl2, followed by reaction with NaCN[1]. It was also used in the synthesis of tert-butyl 2-cyano-3-(3,5-dichlorophenyl)-propanoate via Iridium-catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Esben R Sørensen et al.
Archiv der Pharmazie, 338(7), 299-304 (2005-07-05)
The HIV-1 inhibitors described in this paper is closely related to 6-(3,5-dimethylbenzyl)-1-(ethoxy methyl)-5-isopropyluracil (GCA-186) an anti-HIV-1 drug that is highly active against both wild type and mutated HIV-1 strains. The two methyl groups on the 6-benzyl moiety have been shown
Iridium catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate with alcohols under solvent free conditions.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 65(4), 849-854 (2009)