188360
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
sulfonic acid
Stringa SMILE
N.CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S.H3N/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14);1H3/t7-,10-;/m0./s1
JTMZBRWRXFAITF-YUWZRIFDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?