Key Documents
188239
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. eboll.
160-161 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
3-4 °C (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CCCCO)cc1
InChI
1S/C11H16O2/c1-13-11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-12/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
ONIBHZIXCLTLNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Decay of 4-(4-methoxyphenyl)-1-butanol radical cation in water via Cα-H deprotonation has been kinetically investigated by pulse radiolysis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oxygen Versus Carbon Acidity in the Side-Chain Fragmentation of 2-, 3-, and 4-Arylalkanol Radical Cations in Aqueous Solution: The Influence of the Distance between the OH Group and the Aromatic Ring1.
Baciocchi E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(28), 6624-6629 (1999)