188115
1-Adamantaneethanol
98%
Sinonimo/i:
2-(1-Adamantyl)ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H20O/c13-2-1-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,13H,1-8H2/t9-,10+,11-,12+
ZBIDZPHRNBZTLT-BKUVIOGVSA-N
Applicazioni
- 4-(adamant-1-ylethylenoxycarbonyl)phthalanhydride
- poly(2-methoxy-5-cyclohexylmethyloxy-p-phenylene vinylene)
- adamantine-containing phthalocyanines
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3