187291
2-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
Cc1c(CO)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
QJANIQCEDPJNLO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?