Documenti
186996
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-furaldehyde
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. eboll.
79-81 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(CC)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h3-5H,2H2,1H3
XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Ethyl-2-furaldehyde was used in the synthesis of N-(tert-butoxycarbonyl)-3-(benzoxazol-5-yl)alanine methyl ester derivatives.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
New fluorescent probes based on 3-(2-benzoxazol-5-yl) alanine skeleton-Synthesis and photophysical properties.
Guzow K, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 187(1), 87-96 (2007)