Documenti fondamentali
440639
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-2-furaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4,5-Dimethylfurfural
Scegli un formato
1 G
44,31 €
5 G
289,00 €
44,31 €
Prezzo di listino63,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
44,31 €
5 G
289,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,31 €
Prezzo di listino63,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
98-100 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1cc(C=O)oc1C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(4-8)9-6(5)2/h3-4H,1-2H3
JPTPEPVCVXGNJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,6-Dimethyl-4-pyrrone has been reported to undergo photochemical rearrangement to afford 4,5-dimethyl-2-furaldehyde. Mechanism of this photorearrangement has been described.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The photochemical rearrangement of 3, 4-diphenyl-4, 5-epoxy-2-cyclopentene-1-one.
Padwa A.
Tetrahedron Letters, 5(15), 813-813 (1964)
Photochemical Transformations of Small Ring Carbonyl Compounds. VIII. Photorearrangements in the Cyclopentenone Oxide Series1, 2.
Padwa A and Hartman R.
Journal of the American Chemical Society, 88(7), 1518-1524 (1966)
Cédric Peyrot et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-10)
Faced with the ban of some organic UV filters such as octinoxate or avobenzone, especially in Hawaii, it became essential to offer new alternatives that are both renewable and safe for humans and the environment. In this context, a class
Xinyi Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four