184799
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol
96%
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
OCc1cc(CO)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2
FTLFITNFXXERLN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)