Documenti fondamentali
180335
Supelco
3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
99%
Sinonimo/i:
Sodium 3-(trimethylsilyl)propionate, TMSP
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2CH2CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.24
Beilstein:
4021529
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
99%
Stringa SMILE
[Na+].C[Si](C)(C)CC[13C]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)