901267
Hexamethylborazine
≥95%
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
99 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
B1(N(B(N(B(N1C)C)C)C)C)C
InChI
1S/C6H18B3N3/c1-7-10(4)8(2)12(6)9(3)11(7)5/h1-6H3
LCHQMXUQYONIOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)