775118
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinonimo/i:
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densità
0.844 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
thioether
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
9.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?