Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 113,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 362,00 € |
Informazioni su questo articolo
113,00 €
Nome del prodotto
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
, Yellow to Light Yellow with Green
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, TLC) | assay - | assay - |
| solubility acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color , Yellow to Light Yellow with Green | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?