Documenti fondamentali
174319
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonhydrazide
~99%
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfonyl hydrazide
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2NHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
Beilstein:
610130
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
~99%
Disponibilità
available only in EU
Punto di fusione
103-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Linda J Ejim et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(4), 755-764 (2007-02-16)
The biosynthesis of methionine is an attractive antibiotic target given its importance in protein and DNA metabolism and its absence in mammals. We have performed a high-throughput screen of the methionine biosynthesis enzyme cystathionine beta-lyase (CBL) against a library of