Documenti fondamentali
17353
Sigma-Aldrich
di-Boc-cystamine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Di-Boc-cystamine
Scegli un formato
5 G
89,60 €
89,60 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
89,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.51
Beilstein:
4261397
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
89,60 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
120-122 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCSSCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-21-22-10-8-16-12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,15,17)(H,16,18)
HBTMWZADMHBLMY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Building block for the synthesis of thioethyl-modified peptides[1][2]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
W.J. Moree et al.
Tetrahedron Letters, 49, 1133-1133 (1993)
T M Winger et al.
Bioconjugate chemistry, 6(3), 323-326 (1995-05-01)
The derivatization of poly(p-(chloromethyl)styrene-co-divinylbenzene) (Merrifield resin) with N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoethanethiol is presented as a convenient route for the generation of thiol terminated peptides using a solid phase methodology. Maximum resin substitution reached 92% (773 mumol/g) after 24 h. However, at 30 min
Carolina González-Blanco et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-05-31)
(1) Background. Titanium is characterized by its biocompatibility and resistance to stress and fatigue. Treatment with argon plasma may favour growth of human osteoblasts with respect to cell adhesion and proliferation. The aim of this study was to analyse the