Documenti
17347
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
technical, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Bromoisovanillin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.04
Beilstein:
1942858
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
≥95 °C (lit.)
≥95 °C
Stringa SMILE
COc1cc(Br)c(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8-3-6(9)5(4-10)2-7(8)11/h2-4,11H,1H3
AHYSXUDLJOFNAB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 4-bromo-2-methoxy-5-(2-methoxyethenyl)phenol.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of (?)-6H-benzofuro [3a, 3, 2, ef][3] benzazepine: an unnatural analog of (−)-galanthamine.
Poschalko A, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1513-1518 (2002)