Documenti fondamentali
171905
Sigma-Aldrich
Dimethyl brassylate
98%
Sinonimo/i:
Dimethyl tridecanedioate
About This Item
Formula condensata:
CH3O2C(CH2)11CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. ebollizione
326-328 °C (lit.)
Punto di fusione
35-37 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)