Passa al contenuto
D9016
Dicloxacillin sodium salt monohydrate
Sinonimo/i:
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl penicillin sodium salt monohydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16Cl2N3NaO5S·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.32
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
206-444-3
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder or crystals
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
InChI key
SIGZQNJITOWQEF-VICXVTCVSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Dicloxacillin is a β-lactamase resistant penicillin similar to oxacillin. Dicloxacillin has in vitro activity against gram-positive and gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. It is resistant to penicillinase. It is used to study bacterial cell wall biosynthesis at the level of peptidogylcan cross-linking and to study mechanisms of penicillinase (β-lactamase) resistance. It is used to study phenylbutazone plasma binding and extracellular and intracellular killing of Staphylococcus aureus
Biochem/physiol Actions
Docloxacillin binds to specific penicillin-binding proteins (PBPs) in the bacterial cell wall and therefore inhibits the last stage of bacterial cell wall synthesis. Cell lysis, mediated by bacterial cell wall autolytic enzymes, is the result. Dicloxacillin may interfere with autolysin inhibitors .
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)