Documenti fondamentali
171026
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
Scegli un formato
500 ML
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
119,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Beilstein:
1710125
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
80%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
156 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18 °C
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Pimelic acid 98%
Sigma-Aldrich
P45001
Pimelic acid
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)