168696
4-Hydroxy-1-methyl-2(1H)-quinolone
98%
Scegli un formato
171,50 €
Prezzo di listino245,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
171,50 €
Prezzo di listino245,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
269-271 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(=O)C=C(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9(12)6-10(11)13/h2-6,12H,1H3
RTNPPPQVXREFKX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?