Documenti fondamentali
168106
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
95%
Sinonimo/i:
2-Methoxycarbonylcyclopentanone, Methyl cyclopentanone-2-carboxylate
Scegli un formato
25 G
21,35 €
100 G
74,20 €
21,35 €
Prezzo di listino42,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
21,35 €
100 G
74,20 €
About This Item
Formula condensata:
(O=)C5H7CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Beilstein:
971717
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
21,35 €
Prezzo di listino42,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
105 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Kinetics of complexation of methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate with Cr(III) in aqueous solution has been investigated[1].
Applicazioni
Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate was used in the synthesis of:
  • 1,2-disubstituted imidazolylmethylcyclopentanol derivatives[2]
  • methyl 1-(4-bromobutyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate[3]
  • methyl 1-(4-iodobutyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate[3]
  • ethyl 1-(3-bromopropyl)-2-oxocyclohexanecarboxylate[3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nickel (I) Salen-Catalyzed Reduction of 1-Haloalkyl-2-oxocycloalkanecarboxylates Three-and Four-Carbon Ring Expansions.
Mubarak MS, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 154(11), F205-F210 (2007)
A Kato et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 43(12), 2152-2158 (1995-12-01)
Two series of 1,2-disubstituted imidazolylmethylcyclopentanol derivatives (5a-d, 10a-d) were prepared by using easily available methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate as the starting material. Evaluation of the aromatase inhibitory activities in vitro was performed. Their activities were compared with those of a steroidal aromatase
Kinetics of monochelation of aqueous chromium (III) by methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate.
Rojas A, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 13(2), 97-104 (2000)