165670
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
294-296 °C (lit.)
Densità
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-7-4-5-8(10(11)14-3)9(6-7)13-2/h4-6H,1-3H3
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate has highest antifeedant index and are the best candidates for practical applications in order to protect planted seedlings in the field.
Applicazioni
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate was used in the synthesis of 1,5-diaryl-1,3,5-pentanetriones.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
New Strong Base Synthesis of Symmetrical 1, 5-Diaryl-1, 3, 5-pentanetriones from Acetone and Benzoate Esters.
Knight JD, et al.
Synthetic Communications, 38(14), 2465-2482 (2008)
C Rikard Unelius et al.
Journal of chemical ecology, 32(10), 2191-2203 (2006-10-03)
Aromatic organic compounds found in the feces of the pine weevil, Hylobius abietis (L.) (Coleoptera: Curculionidae), have been shown to deter feeding behavior in this species, which is a serious pest of planted conifer seedlings in Europe. We evaluated 55