Documenti fondamentali
164968
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, AICA
Scegli un formato
5 G
23,20 €
25 G
48,20 €
23,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
23,20 €
25 G
48,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.58
Beilstein:
3701645
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
23,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
250-252 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
Cl[H].NC(=O)c1[nH]cnc1N
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Corrosion inhibition and adsorption characteristics of 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride on aluminum in 1M HCl has been investigated[1].
Applicazioni
5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride was used in the synthesis of heterocyclic compounds such as guanine[2], purines[3][4] and pyrimidines[5].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
AICAR ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A9978
AICAR
Temozolomide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T2577
Temozolomide
Hypoxanthine ≥99.0%
Sigma-Aldrich
H9377
Hypoxanthine
Heterocycles, 34, 1133-1133 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 2139-2139 (1991)
Fang Li et al.
Scientific reports, 6, 37114-37114 (2016-11-22)
GRS is a drug combination of three active components including ginsenoside Rb1, ruscogenin and schisandrin. It derived from the well-known TCM formula ShengMai preparations, a widely used traditional Chinese medicine for the treatment of cardiovascular diseases in clinic. The present
Electrochemical and molecular dynamics simulation studies on the corrosion inhibition of aluminum in molar hydrochloric acid using some imidazole derivatives.
Khaled KF and Amin MA.
J. Appl. Electrochem., 39(12), 2553-2568 (2009)
S Beltrán-Castillo et al.
Biochimica et biophysica acta. Proteins and proteomics, 1868(11), 140484-140484 (2020-07-12)
d-serine, released from mouse medullary astrocytes in response to increased CO2 levels, boosts the respiratory frequency to adapt breathing to physiological demands. We analyzed in mouse neonates, the influence of d-serine upon inspiratory/expiratory durations and the architecture of the inspiratory