163341
2-Nitrophenylacetonitrile
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3