Documenti
225274
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Beilstein:
1240527
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
200 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
90-93 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4,4′-Dimethylbenzophenone reacts with bis(trichlorotitanium phenoxide), a bidentate Lewis acid, to form a crystalline complex.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Okba Saied et al.
Inorganic chemistry, 37(11), 2620-2625 (2001-10-24)
Treatment of 2,7-bis(1,1-dimethylethyl)fluorene-1,8-diol (3) with 2 equiv of TiCl(4) converts the two OH groups into OTiCl(3) groups and thereby yields bis(trichlorotitanium phenoxide) 7, a structurally well-defined reagent that holds two sites of strong Lewis acidity in close proximity. Bidentate Lewis