Documenti fondamentali
163023
Sigma-Aldrich
1,1-Dichloroethylene
contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinonimo/i:
Vinylidene chloride
About This Item
Formula condensata:
CH2=CCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.94
Beilstein:
1733365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
3.46 (vs air)
Tensione di vapore
9.68 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
968 °F
contiene
200 ppm MEHQ as inhibitor
Limite di esplosione
15.5 %
P. ebollizione
30-32 °C (lit.)
Punto di fusione
−122 °C (lit.)
Densità
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,1-Dichloroethylene can be used as a monomer to synthesize polymercomposite latexes by emulsion polymerization.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Fan Chen et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2306-2306 (2018-10-17)
Bioelectrochemical systems (BESs) are regarded as a promising approach for the enhanced dechlorination of chlorinated aliphatic hydrocarbons (CAHs). However, the electron distribution and transfer considering dechlorination, methanogenesis, and other bioprocesses in these systems are little understood. This study investigated the
William Slikker et al.
Toxicology and applied pharmacology, 201(3), 226-294 (2004-12-08)
Experience with dose response and mechanisms of toxicity has shown that multiple mechanisms may exist for a single agent along the continuum of the full dose-response curve. It is highly likely that critical, limiting steps in any given mechanistic pathway
Masarin Ban et al.
Toxicology, 226(2-3), 161-171 (2006-08-02)
Occupational allergy and asthma is a challenging issue in the developing countries. Chemicals inhaled in the workplaces may act not only as allergens but also as immune response modifiers, contributing to asthma exacerbation. In this study, we tested the adjuvant
Erik J Martin et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 313(1), 95-103 (2005-01-01)
1,1-Dichloroethylene (DCE) causes pulmonary injury that is characterized by necrosis of bronchiolar Clara cells. Mitochondria have been identified as an early target in the toxic response. Because mitochondria have been implicated in both necrotic and apoptotic cell death, we have
Keith A Canada et al.
Journal of bacteriology, 184(2), 344-349 (2001-12-26)
Trichloroethylene (TCE) is the most frequently detected groundwater contaminant, and 1-naphthol is an important chemical manufacturing intermediate. Directed evolution was used to increase the activity of toluene ortho-monooxygenase (TOM) of Burkholderia cepacia G4 for both chlorinated ethenes and naphthalene oxidation.