Documenti fondamentali
162345
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Beilstein:
2696272
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
96-97 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid (3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid) forms complex with copper (II)[1].
Applicazioni
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid was used in screening of short-chain fatty acid derivatives for the ability to induce γ globin gene expression in reporter assays and erythropoiesis in vivo[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Metal-cinnamic acids interactions. Part IV. Synthesis, study and antimicrobial activity of copper (II) complexes of 3, 4-dimethoxyhydrocinnamic acid.
Zoroddu MA and Berardi E.
Transition Met. Chem. (London), 14(4), 269-272 (1989)
Betty S Pace et al.
Blood, 100(13), 4640-4648 (2002-10-24)
Orally bioactive compounds that induce gamma globin gene expression at tolerable doses are needed for optimal treatment of the beta-hemoglobinopathies. Short-chain fatty acids (SCFAs) of 2 to 6 carbons in length induce gamma globin expression in animal models, and butyrate