Documenti fondamentali
156825
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride propanol complex
in excess propanol, BF3 14 wt. %
Sinonimo/i:
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
Scegli un formato
100 G
83,30 €
83,30 €
Prezzo di listino119,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
83,30 €
About This Item
Formula condensata:
BF3 · CH3CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
83,30 €
Prezzo di listino119,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Composizione
BF3, 14 wt. %
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentrazione
in excess propanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
Densità
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)