155713
5-Nitro-2-furoic acid
98%
Sinonimo/i:
5-Nitrofuran-2-carboxylic acid
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?