Documenti
15551
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Phe-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Boc-N-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Beilstein:
2386503
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN([C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3