Documenti
155403
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate
98%
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl dichlorophosphate
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.98
Beilstein:
1468239
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
An enzyme-scissile linker for solid-phase peptide synthesis.
Elmore DT, et al. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 1033-1034 (1992)